Learn More
N-Methylomeprazol (Mischung aus Isomeren und methylierten Stickstoffen von Imidazol), TRC
Artikelnummer. 17971805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17971805 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17971805 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM324500100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl Omeprazole (Mixture of isomers with the methylated nitrogens of imidazole)
CAS 89352-76-1+784143-42-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C18H21N3O3S
Menge 100 mg
Synonym 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-benzimidazole;
InChI-Formel InChI=1S/2C18H21N3O3S/c1-11-9-19-15(12(2)17(11)24-5)10-25(22)18-20-14-8-13(23-4)6-7-16(14)21(18)3;1-11-9-19-15(12(2)17(11)24-5)10-25(22)18-20-14-7-6-13(23-4)8-16(14)21(18)3/h2*6-9H,10H2,1-5H3
SMILES O=S(CC1=C(C)C(OC)=C(C)C=N1)C(N2C)=NC3=C2C=CC(OC)=C3.O=S(CC4=C(C)C(OC)=C(C)C=N4)C5=NC6=C(N5C)C=C(OC)C=C6
Molekulargewicht (g/mol) 359.44
Formelmasse 259.13
Reinheit (%) >95%