Learn More
N-Methyl-Pantoprazol (Mischung aus 1- und 3-Isomeren), TRC
Artikelnummer. 30004627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004627 50 mg 50 Milligramm
17921635 25 mg 25 Milligramm
17914565 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004627 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32586650MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624742-53-6
Summenformel C17 H17 F2 N3 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 397.4
Synonym 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-Benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. D (EP)
IUPAC-Name 5-(Difluoromethoxy)-2-[(3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)Methylsulfinyl]-1-Methylbenzimidazol
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3n2C)c1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl Pantoprazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H17F2N3O4S/c1-22-13-5-4-10(26-16(18)19)8-11(13)21-17(22)27(23)9-12-15(25-3)14(24-2)6-7-20-12/h4-8,16H,9H2,1-3H3
Formelmasse 397.0908
Reinheit (%) >95%