Learn More
N-Methyl Paroxetine, TRC
Artikelnummer. 30009948
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009948 25 mg 25 Milligramm
30005793 10 mg 10 Milligramm
30009866 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009948 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32587025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110429-36-2
Summenformel C20 H22 F N O3
Molekulargewicht (g/mol) 343.39
Synonym Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-methyl-, (3S,4R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-methyl-, (3S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)-1-methylpiperidine, N-Methylparoxetine
IUPAC-Name (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-(4-fluorophenyl)-1-methylpiperidine
SMILES CN1CC[C@H]([C@H](COc2ccc3OCOc3c2)C1)c4ccc(F)cc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans(-)-1-Methyl-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H22FNO3/c1-22-9-8-18(14-2-4-16(21)5-3-14)15(11-22)12-23-17-6-7-19-20(10-17)25-13-24-19/h2-7,10,15,18H,8-9,11-13H2,1H3/t15-,18-/m0/s1
Formelmasse 343.1584