Learn More
N-Methyl-(Tetrahydrofuran-3-ylmethyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10367544
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10367544 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10717695 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 10367544
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC76046DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 7179-93-3
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.176
MDL-Nummer MFCD09040652
InChI-Schlüssel ZUGRRINNTXSWBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl oxolan-3-ylmethyl amine, n-methyl-tetrahydrofuran-3-ylmethyl amine, n-methyl tetrahydrofuran-3-yl methanamine, methyl oxolan-3-yl methyl amine, n-methyl-n-tetrahydrofuran-3-ylmethyl amine, 3-methylamino methyl tetrahydrofuran, methyl-tetrahydrofuran-3-ylmethyl amine, methyl-tetrahydro-furan-3-ylmethyl-amine, n-methyl-1-tetrahydro-3-furanyl methanamine
PubChem CID 16228714
IUPAC-Name N-Methyl-1-(oxolan-3-yl)methanamin
SMILES CNCC1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(tetrahydrofuran-3-ylmethyl)amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 115.17
Reinheit (%) 97%