Learn More
N-Methyl-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10695155
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10695155 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10796905 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10695155 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC29946CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 439081-52-4
Summenformel C7H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 129.20
MDL-Nummer MFCD06739009
InChI-Schlüssel WMBCUXKYKVTJRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl oxan-4-ylmethyl amine, methyl-tetrahydropyran-4-ylmethyl amine, n-methyl-1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, methyl-tetrahydro-pyran-4-ylmethyl-amine, n-methyl-tetrahydropyran-4-ylmethyl amine, 4-methylamino methyl tetrahydropyran, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-n-methyl, n-methyl-1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, n-methyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-methylamino methyl tetrahydro-2h-pyran
PubChem CID 22225668
IUPAC-Name methyl[(oxan-4-yl)methyl]amine
SMILES CNCC1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 129.2
Reinheit (%) 97%