Learn More
N-Methyl-(tetrahydrothiopyran-4-yl)-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10493034
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10493034 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10664785 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10493034 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC61946CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 950603-22-2
Summenformel C7H15NS
Molekulargewicht (g/mol) 145.264
MDL-Nummer MFCD09879924
InChI-Schlüssel FPKJBESBCAZWPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl thian-4-ylmethyl amine, n-methyl tetrahydrothiopyran-4-yl methylamine, n-methyl tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methylamine, methyl thian-4-yl methyl amine, n-methyl-1-thian-4-yl methanamine, n-methyl-n-tetrahydro-2h-thiopyran-4-ylmethyl amine
PubChem CID 24229643
IUPAC-Name N-Methyl-1-(Thian-4-yl)Methanamin
SMILES CNCC1CCSCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl(tetrahydrothiopyran-4-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 145.27
Reinheit (%) 97%