Learn More
N-Methylzonisamid, TRC
Artikelnummer. 30464686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30464686 25 mg 25 Milligramm
30469745 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30464686 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33860525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68292-02-4
Summenformel C9H10N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 226.25
Synonym N-Methyl-1,2-benzisoxazole-3-methanesulfonamide
IUPAC-Name 1-(1,2-Benzoxazol-3-yl)-N-Methylmethanesulfonamid
SMILES CNS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl Zonisamide
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H10N2O3S/c1-10-15(12,13)6-8-7-4-2-3-5-9(7)14-11-8/h2-5,10H,6H2,1H3
Formelmasse 226.0412