missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Methylanilin-2,3,4,5,6-d5, TRC

Artikelnummer. 30472787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30472787 2.5 mg 2.50 Milligramm
30481051 10 mg 10 Milligramm
30481609 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30472787 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2882072.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 619319-96-9
Summenformel C7 D5 H4 N
Molekulargewicht (g/mol) 112.1839
Synonym Benzen-d5-amine, N-methyl- (9CI)
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-Pentadeuterio-N-Methylanilin
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(NC)c([2H])c1[2H]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Methylaniline-2,3,4,5,6-d5
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
Formelmasse 112.1049
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.