Learn More
N-Methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11333297 2500 g 2.50 Kilogramm
11313297 100 g 100 Gramm
11323297 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11333297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13873.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 100-61-8 | C7H9N | 107.16 g/mol
N-Methylaniline is used in the preparation of N,N'-dimethylsulfinyldianilin using triethylamine and thionyl chloride as reagents. It is also acts as a latent and coupling solvent. Further, it serves as an intermediate for dyes and agrochemicals. In addition to this, it is utilized as an antiknock agent, which plays an essential role to increase the octane number.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methylanilin wird bei der Herstellung von N,N′-Dimethylsulfinyldianilin mit Triethylamin und Thionylchlorid als Reagenzien verwendet. Es wirkt auch als latentes und koppelndes Lösungsmittel. Darüber hinaus dient es als Zwischenprodukt für Farbstoffe und Agrochemikalien. Darüber hinaus wird es als Antiklopfmittel eingesetzt, was eine wesentliche Rolle bei der Erhöhung der Oktanzahl spielt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Säureanhydriden, sauren Chloriden und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-61-8
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.16
MDL-Nummer MFCD00008283
InChI-Schlüssel AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane
PubChem CID 7515
ChEBI CHEBI:15733
IUPAC-Name N-Methylanilin
SMILES CNC1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Methylaniline
Schmelzpunkt -57°C
Dichte 0.989
Siedepunkt 194°C to 197°C
Flammpunkt 86°C (186°F)
Brechungsindex 1.571
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2294
Beilstein 741982
Empfindlichkeit Air Sensitive
Merck Index 14,6019
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 107.16
Reinheit (%) 98%