Learn More
N-Methylazetidin-3-Amin Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30483624
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483624 1 g 1 Gramm
30468494 500 mg 500 Milligramm
30480275 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483624 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2887181G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136293-86-2
Summenformel C4H10N2 . 2HCl
Synonym 3-Azetidinamine, N-methyl-, hydrochloride (1:2) (ACI), 3-Azetidinamine, N-methyl-, dihydrochloride (9CI), 3-(Methylamino)azetidine dihydrochloride, N-Methyl-3-azetidinamine dihydrochloride, N-Methylazetidin-3-amine dihydrochloride
IUPAC-Name N-Methylazetidin-3-amin; Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.CNC1CNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylazetidin-3-amine Dihydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H10N2.2ClH/c1-5-4-2-6-3-4;;/h4-6H,2-3H2,1H3;2*1H
Formelmasse 158.0378