missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-Methylbenzamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7023968
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11419206 5 g 5 Gramm
11429206 25 g 25 Gramm
11439206 100 g 100 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11419206

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18057.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 613-93-4 | C8H9NO | 135.17 g/mol

It acts as a potent PDE10A (phosphodiesterase with a remarkable localization as the protein is abundant only in brain tissue) inhibitor. It is also employed as a pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Fungiert als potenter PDE10A-Hemmer (Phosphodiesterase mit einer bemerkenswerten Lokalisierung, da das Protein nur im Hirngewebe reichlich vorhanden ist). Auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendbar.

Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 613-93-4
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.17
MDL-Nummer MFCD00011642
InChI-Schlüssel NCCHARWOCKOHIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, n-methyl, n-methylbenzenamide, n-methyl-benzamide, n-methylbenzenecarboxamide, unii-k3ed781e08, ccris 4670, n-methyl benzamide, n-methylbenzimidic acid, acmc-1bb7i, dsstox_cid_5570
PubChem CID 11954
IUPAC-Name N-methylbenzamide
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Methylbenzamide
Schmelzpunkt 76°C to 81°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.