Learn More
N-Methylbutan-1,4-diamin-Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30474637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30474637 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30474637 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM294395250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylbutane-1,4-diamine, Dihydrochloride
CAS 89690-09-5
Summenformel C5 H14 N2 . 2 Cl H
Menge 250 mg
Synonym N-Methylbutane-1,4-Diamine, Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C5H14N2.2ClH/c1-7-5-3-2-4-6;;/h7H,2-6H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CNCCCCN
IUPAC-Name N'-Methylbutan-1,4-diamin;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 175.1
Formelmasse 174.0691