Learn More
N-Methylbutan-1,4-diamin-Dihydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methylbutane-1,4-diamine, Dihydrochloride |
| CAS | 89690-09-5 |
| Summenformel | C5 H14 N2 . 2 Cl H |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | N-Methylbutane-1,4-Diamine, Dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H14N2.2ClH/c1-7-5-3-2-4-6;;/h7H,2-6H2,1H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CNCCCCN |
| IUPAC-Name | N'-Methylbutan-1,4-diamin;dihydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 175.1 |
| Formelmasse | 174.0691 |