Learn More
N-Methylcaprolactam, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023831
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11453368 25 g 25 Gramm
11463368 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11453368
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17776.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2556-73-2 | C7H13NO | 127.187 g/mol
N-Methylcaprolactam was used to study the inhibition mechanism of poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) and its related compounds against hydrate formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methylcaprolactam wird verwendet, um den Hemmmechanismus von Poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) und seiner verwandten Verbindungen gegenüber der Bildung von Hydrat zu erforschen.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch, von Feuchtigkeit fernhalten. In einem dicht verschlossenen Behälter und in einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2556-73-2
Summenformel C7H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 127.187
MDL-Nummer MFCD00003263
InChI-Schlüssel ZWXPDGCFMMFNRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylcaprolactam, 1-methylcaprolactam, n-methyl-.epsilon.-caprolactam, 2h-azepin-2-one, hexahydro-1-methyl, n-methyl-e-caprolactam, epsilon-caprolactam, n-methyl, 2h-azepin-2-one, hexahydro-n-methyl, hexahydro-n-methyl-2h-azepin-2-one, n-methyl-epsilon-caprolactam, n-methyl caprolactam
PubChem CID 17369
IUPAC-Name 1-Methylazepan-2-on
SMILES CN1CCCCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylcaprolactam
Dichte 0.991
Siedepunkt 106°C to 108°C (6 mmHg)
Flammpunkt 103°C (217°F)
Brechungsindex 1.484
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Fully miscible with water.
Formelmasse 127.18
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylcaprolactam
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-Methylcaprolactam