Learn More
n-Methyldiacetamid,90+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It can be used to produce N-Methyl-N-[1-(trimethylsiloxy)vinyl]acetamid at the ambient temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kann zur Herstellung von N-Methyl-N-[1-(Trimethylsiloxy)vinyl]acetamid bei Umgebungstemperatur verwendet werden.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methyldiacetamide |
| Dichte | 1.06 |
| Siedepunkt | 192°C to 194°C |
| Brechungsindex | 1.453 |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
| Formelmasse | 115.13 |
| Reinheit (%) | ≥90% |