missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-Methyldiacetamid,90+%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7025003
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11499796

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20291.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1113-68-4 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol

It can be used to produce N-Methyl-N-[1-(trimethylsiloxy)vinyl]acetamid at the ambient temperature.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Kann zur Herstellung von N-Methyl-N-[1-(Trimethylsiloxy)vinyl]acetamid bei Umgebungstemperatur verwendet werden.

Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1113-68-4
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.132
MDL-Nummer MFCD00014968
InChI-Schlüssel ZNQFZPCFVNOXJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyldiacetamide, acetamide, n-acetyl-n-methyl, diacetamide, n-methyl, unii-767ut09b3u, n,n-diacetylmethylamine, n-methyl diacetamide, methyldiacetylamine, nn-diacetylmethylamine, acmc-1btf5, n-methyl-n-acetylacetamide
PubChem CID 14214
IUPAC-Name N-Acetyl-N-methylacetamid
SMILES CC(=O)N(C)C(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Methyldiacetamide
Dichte 1.06
Siedepunkt 192°C to 194°C
Brechungsindex 1.453
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) ≥90%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt