Learn More
N-Methyldodecylamine, TRC
Artikelnummer. 30467968
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 30467968
Marke: Toronto Research Chemicals TRCM22080050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyldodecylamine
CAS 7311-30-0
Summenformel CH3(CH2)11NHCH3
Menge 50 mg
Synonym 1-Dodecanamine, N-methyl- (9CI, ACI), Dodecylamine, N-methyl- (6CI, 7CI, 8CI), N-Methyl-1-dodecanamine (ACI), Dodecylmethylamine, Laurylmethylamine, N-Dodecylmethylamine, N-Lauryl-N-methylamine, N-Methyl-1-aminododecane, N-Methyl-N-dodecylamine, N-Methyldodecanamine, N-Methyldodecylamine, N-n-Dodecyl-N-methylamine, N-n-Dodecylmethylamine, NSC 165791
InChI-Formel InChI=1S/C13H29N/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-2/h14H,3-13H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCNC
IUPAC-Name N-methyldodecan-1-amine
Molekulargewicht (g/mol) 199.38
Formelmasse 199.23