Learn More
N-Methylethylendiamin, TRC
Artikelnummer. 30475021
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475021 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475021 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM220828500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylethylenediamine
CAS 109-81-9
Summenformel C3H10N2
Menge 500 mg
Synonym N1-Methyl-1,2-ethanediamine, (2-Aminoethyl)methylamine, 1-(Methylamino)-2-aminoethane, 1-Methylethylenediamine, 2-(Methylamino)ethanamine, 2-(Methylamino)ethylamine, N-Methyl-1,2-diaminoethane, N-Methyl-1,2-ethanediamine, N-Methyl-1,2-ethylenediamine
InChI-Formel InChI=1S/C3H10N2/c1-5-3-2-4/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CNCCN
IUPAC-Name N'-Methylethan-1,2-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
Formelmasse 74.0844