Learn More
N-Methylformanilid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10133130 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
1 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10133130 100 g Glasflasche 100 Gramm
10695362 5 g Glasflasche 5 Gramm
10542521 500 g Glasflasche 500 Gramm
10123130 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
13498338 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
5 options
Artikelnummer. 10133130
Marke: Thermo Scientific Acros 126811000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 93-61-8 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-61-8
MDL-Nummer MFCD00003283
InChI-Schlüssel JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylformanilide, formamide, n-methyl-n-phenyl, n-formyl-n-methylaniline, formanilide, n-methyl, methylphenylformamide, n-phenyl-n-methylformamide, n-methyl-n-formylaniline, n-methylformanilid, methyl phenyl formamide, n-methyl-n-phenyl-formamide
PubChem CID 66737
IUPAC-Name N-Methyl-N-phenylformamid
SMILES CN(C=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylformanilide
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 8.0°C to 13.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 243.0°C to 244.0°C
Flammpunkt 126°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H9NO
Strukturformel HCON(CH3)C6H5
Brechungsindex 1.5600 to 1.5620
Menge 100 g
Beilstein 12,234
Fieser 01,68
Relative Dichte 1.09
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible.
Molekulargewicht (g/mol) 135.17
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylformanilide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.