Learn More
N-Methylhydantoin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16415586
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16415586 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16415586 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY113382
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress N-Methylhydantoin is a product of degradation of creatinine by bacteria.
N-Methylhydantoin is a product of degradation of creatinine by bacteria.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylhydantoin
Physikalische Form Powder
CAS 616-04-6
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C4H6N2O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (876.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(CN1C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 114.1
Formelmasse 114.1
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research