Learn More
N-Methylhydroxylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391537 5 g 5 Gramm
11301547 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02202.06
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4229-44-1 | CH6ClNO | 83.52 g/mol
N-Methylhydroxylamine hydrochloride is used as an inorganic catalyst used in the transamidation of primary amides with amines. It is employed in constructing hydroxamates, important functional groups for the complexation of iron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methylhydroxylamin-Hydrochlorid wird als anorganischer Katalysator für die Transamidation von Primäramiden mit Aminen verwendet. Es wird bei der Herstellung von Hydroxamaten eingesetzt, wichtigen Funktionsgruppen für die Komplexbildung von Eisen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Luft schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4229-44-1
Summenformel CH6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 83.52
MDL-Nummer MFCD00012597
InChI-Schlüssel RGZRSLKIOCHTSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylhydroxylamine hydrochloride, methylhydroxylammonium chloride, methylhydroxylamine hydrochloride, n-methylhydroxylamine hcl, unii-mgw04sj1lz, methanamine, n-hydroxy-, hydrochloride, n-methylhydroxylammonium chloride, mgw04sj1lz, methanamine, n-hydroxy-, hydrochloride 1:1, menhoh.hcl
PubChem CID 77906
IUPAC-Name N-Methylhydroxylamin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].CNO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylhydroxylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 80°C to 86°C
Menge 5 g
Beilstein 3541409
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 83.52
Reinheit (%) 98%