Learn More
N-Methylimidazol, 99 % (GLC), für DNA-Synthese, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073314 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
2.5 L
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11452884
Marke: Fisher Chemical M/4930/PB05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 616-47-7
Summenformel C4H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 82.11
MDL-Nummer MFCD00005292
InChI-Schlüssel MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole, n-methylimidazole, 1h-imidazole, 1-methyl, imidazole, 1-methyl, n-methyl imidazole, 1-methyl-imidazole, unii-p4617qs63y, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazole
PubChem CID 1390
ChEBI CHEBI:113454
IUPAC-Name 1-Methylimidazol
SMILES CN1C=CN=C1
Spezifikation
Schmelzpunkt -2°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 198°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 100 mL
Formelmasse 82.12g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methylimidazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.