Learn More
N-Methylmaleinsäure Hydrazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440047 5 g 5 Gramm
11450047 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20975.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5436-01-1 | C5H6N2O2 | 126.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5436-01-1
MDL-Nummer MFCD00234108
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylmaleic hydrazide
Schmelzpunkt 216°bis 219 °C
Summenformel C10H13NO2
Menge 5 g
Synonym 2-amino-2-phenylbutyric acid, 2-ammonio-2-phenylbutanoate, benzeneacetic acid, a-amino-a-ethyl, 1-2-amino-2-phenylbutyric acid, aminophenylbutyric acid, acmc-20ao5m, 4-sulfobenzoic anhydride, 2-ethyl-2-phenylglycine, 2-amino-2-phenulbutyric acid, 2-amino-2-phenyl-butyric acid
InChI-Schlüssel UBXUDSPYIGPGGP-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)O)N
IUPAC-Name 2-Amino-2-phenylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 179.22
PubChem CID 89317
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 97%