Learn More
N-Methylmorpholin-N-Oxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methylmorpholine N-Oxide |
| CAS | 7529-22-8 |
| Summenformel | C5H11NO2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 4-Methylmorpholine 4-Oxide, 4-Methylmorpholine Oxide, 4-Methylmorpholine N-Oxide, N-Methylmorpholine Oxide, N-methylmorpholine N-Oxide, NMMO, NMO, NSC 73198, NSC 82153 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-6(7)2-4-8-5-3-6/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | C[N+]1([O-])CCOCC1 |
| IUPAC-Name | 4-Methyl-4-oxidomorpholin-4-ium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 117.15 |
| Formelmasse | 117.079 |