Learn More
N-Methylpentylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11381737 2 g 2 Gramm
11391737 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04882.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25419-06-1 | C6H15N | 101.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25419-06-1
Summenformel C6H15N
Molekulargewicht (g/mol) 101.19
MDL-Nummer MFCD00041354
InChI-Schlüssel UOIWOHLIGKIYFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpentylamine, n-methylamylamine, amylmethylamine, methyl pentyl amine, 1-pentanamine, n-methyl, methylpentylamine, pentylamine, n-methyl, methyl-pentyl-amine, n-methyl-n-pentylamine, methylamylamine
PubChem CID 117479
IUPAC-Name N-Methylpentan-1-amin
SMILES CCCCCNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylpentylamine
Dichte 0.738
Siedepunkt 117°C to 119°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Brechungsindex 1.4105
Menge 2 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1731333
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 101.19
Reinheit (%) 98%