Learn More
n-Methylphthalimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15224704 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15224704 5 g Glasflasche -
15234704 25 g Glasflasche 25 Gramm
15264704 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15224704 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 305100050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 550-44-7 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 550-44-7
Summenformel C9H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
InChI-Schlüssel ZXLYYQUMYFHCLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylphthalimide, 2-methylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-methyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-methyl, unii-647up45j2u, 2-methyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-methyl phthalimide, dsstox_cid_7198, acmc-1b11u
PubChem CID 11074
IUPAC-Name 2-Methylisoindol-1,3-dion
SMILES CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylphthalimide
Schmelzpunkt 129.0°C to 132.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylphthalimide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.