Learn More
N-Methylpiperazine-3,3,5,5-d4, CDN
Artikelnummer. 30314618
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30314618 0.1 g 0.10 Gramm
30313161 0.25 g 0.25 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30314618
Marke: CDN CDND58770.1G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylpiperazine-3,3,5,5-D4
CAS 343864-02-8
Summenformel C5 D4 H8 N2
Menge 0.1 g
Synonym Piperazine-2,2,6,6-d4, 4-methyl- (9 CI, ACI), 4-Methylpiperazine-2,2,6,6-d4 (ACI), N-Methylpiperazine-3,3,5,5-d4, N-Methylpiperazine-d4, 1-Methylpiperazine-d4, 1-Methyl-3,3,5,5-tetradeuteriopiperazine
InChI-Formel InChI=1 S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3/i2D2,3D2
SMILES [2 H]C1([2 H])CN(C)CC([2 H])([2 H])N1
IUPAC-Name 3,3,5,5-tetradeuterio-1-methylpiperazine
Molekulargewicht (g/mol) 104.1868
Formelmasse 104.1252 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity