Learn More
N-Methylpropylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-167786 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10677504
Marke: Thermo Scientific Acros 314690010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 627-35-0 | C4H11N | 73.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-35-0
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.14
MDL-Nummer MFCD00009361
InChI-Schlüssel GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpropylamine, n-methyl-n-propylamine, methyl propyl amine, 1-propanamine, n-methyl, methyl-n-propylamine, methylpropylamine, unii-vw1h32h1qm, n-propylmethylamine, n-methyl-1-propylamine, vw1h32h1qm
PubChem CID 12315
IUPAC-Name N-Methylpropan-1-amin
SMILES CCCNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylpropylamine
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.7100g/mL
Siedepunkt 61.0°C to 63.0°C
Flammpunkt <−34°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2NHCH3
Brechungsindex 1.3880 to 1.3910
Menge 1 g
Relative Dichte 0.71
Formelmasse 73.14
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit