Learn More
N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyd-benzolsulfonat Hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318605
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318605 25 g 25 Gramm
11308605 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318605 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12072.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 82228-89-5 | C13H13NO4S | 279.31 g/mol
N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulfonate hydrate is a useful reagent for the chemical transformation of primary amines to aldehydes and ketones under extremely mild conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methylpyridinium-4-Carboxaldehyd Benzolsulfonat-Hydrat ist ein nützliches Reagenz für die chemische Umwandlung von primären Aminen zu Aldehyden und Ketonen unter extrem milden Bedingungen.
Löslichkeit
Kaum löslich in Wasser (0.27 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82228-89-5
Summenformel C13H13NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 279.31
MDL-Nummer MFCD00043164
InChI-Schlüssel HSVLGIFAXFDLMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-formyl-1-methylpyridinium benzenesulfonate, 4-formyl-1-methyl-pyridinium benzenesulfonate, 4-formyl-1-methylpyridin-1-ium benzenesulfonate, pyridinium, 4-formyl-1-methyl-, benzenesulfonate, benzenesulfonate; 1-methylpyridin-1-ium-4-carbaldehyde, 4-formyl-1-methyl pyridinium benzensulfonate, 4-formyl-l-methyl pyridinium benzensulfonate, 4-formyl-1-methylpyridinium benzenesulfo nate, benzenesulfonic acid, 1-methylpyridine-4-carbaldehyde
PubChem CID 9817127
IUPAC-Name Benzolsulfonat;1-Methylpyridin-1-ium-4-Carbaldehyd
SMILES C[N+]1=CC=C(C=O)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Chemischer Name oder Material N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulfonate hydrate
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Menge 25 g
Beilstein 5695963
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water (0.27g/L at 25°C).
Formelmasse 279.32 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.