Learn More
N-Methylpyrrolidinon, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
N-Methylpyrrolidinon wird bei der automatisierten Oligonukleotidsynthese verwendet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Methylpyrrolidinone |
pH | 7.7 to 8.0 |
Schmelzpunkt | -24°C |
Extinktion | 0.02 AU max. at 400nm, 0.3 AU max. at 300nm, 0.7 AU max. at 270nm, 1.0 AU max. at 265nm |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.030g/cm³ |
Siedepunkt | 202°C |
Menge | 4 L |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |