Learn More
N-Methylsuccinimid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methylsuccinimide |
| CAS | 1121-07-9 |
| Summenformel | C5H7NO2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1-Methyl-2,5-pyrrolidinedione, N-Methyl-2,5-pyrrolidinedione, NSC 11324 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H7NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC-Name | 1-Methylpyrrolidin-2,5-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 113.11 |
| Formelmasse | 113.0477 |