Learn More
N-Methyltrifluoracetamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methyltrifluoroacetamide |
| CAS | 815-06-5 |
| Summenformel | C3H4F3NO |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 2,2,2-Trifluoro-N-methylacetamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H4F3NO/c1-7-2(8)3(4,5)6/h1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CNC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 2,2,2-Trifluor-N-methylacetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 127.07 |
| Formelmasse | 127.0245 |