Learn More
N,N'-1,2-Ethanediylbis-Carbamodithiosäure C,C'-Dimethylester, TRC
Artikelnummer. 30134512
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134512 5 mg 5 Milligramm
30132411 10 mg 10 Milligramm
17982095 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134512 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5013205MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20721-48-6
Summenformel C6 H12 N2 S4
Molekulargewicht (g/mol) 240.4329
Synonym Carbamic acid, ethylenebis[dithio-, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, dimethyl ester (9CI), C,C'-Dimethyl N,N'-1,2-ethanediylbis[carbamodithioate], S,S'-Dimethylxanthogenethylenebisdithiocarbamate
IUPAC-Name Methyl N-[2-(Methylsulfanylcarbothioylamino)Ethyl]Carbamodithioat
SMILES CSC(=S)NCCNC(=S)SC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-1,2-ethanediylbis-Carbamodithioic acid C,C'-dimethyl ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H12N2S4/c1-11-5(9)7-3-4-8-6(10)12-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,8,10)
Formelmasse 239.9883
Reinheit (%) >95%