Learn More
N,N'-1,4-Phenylendiglycin, TRC
Artikelnummer. 30409118
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30409118 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409118 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP31985010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-1,4-Phenylenedi-glycine
CAS 10097-07-1
Summenformel C10 H12 N2 O4
Menge 10 mg
Synonym N,N’-1,4-Phenylenebis-glycine
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N2O4/c13-9(14)5-11-7-1-2-8(4-3-7)12-6-10(15)16/h1-4,11-12H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16)
SMILES OC(=O)CNc1ccc(NCC(=O)O)cc1
IUPAC-Name 2-[4-(Carboxymethylamino)anilino]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 224.21
Formelmasse 224.0797