Learn More
N,N'-1,4-Phenylendiglycin, TRC
Artikelnummer. 30427778
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427778 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427778 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3198505MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-1,4-Phenylenedi-glycine
CAS 10097-07-1
Summenformel C10 H12 N2 O4
Menge 5 mg
Synonym N,N’-1,4-Phenylenebis-glycine
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N2O4/c13-9(14)5-11-7-1-2-8(4-3-7)12-6-10(15)16/h1-4,11-12H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16)
SMILES OC(=O)CNc1ccc(NCC(=O)O)cc1
IUPAC-Name 2-[4-(Carboxymethylamino)anilino]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 224.21
Formelmasse 224.0797