Learn More
N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamin, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10863381 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10863381 100 g Glasflasche 100 Gramm
10351180 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10863381 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 210871000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 53369-71-4
Summenformel C7H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
InChI-Schlüssel ULDIVZQLPBUHAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,2,2-tetramethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n,2,2-tetramethyl, n,n,2,2-tetramethylpropane-1,3-diamine, n,n-dimethylneopentanediamine, 3-amino-2,2-dimethylpropyl dimethylamine, n1,n1,2,2-tetramethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n1,n1,2,2-tetramethyl, acmc-209l6k, ksc597o9f, uldivzqlpbuhag-uhfffaoysa
PubChem CID 104477
IUPAC-Name N',N',2,2-Tetramethylpropan-1,3-diamin
SMILES CC(C)(CN)CN(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8200g/mL
Siedepunkt 155.0°C to 158.0°C
Flammpunkt 35°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCH2C(CH3)2CH2NH2
Brechungsindex 1.4355
Menge 100 g
Beilstein 04,III,596
Relative Dichte 0.82
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.