Learn More
N,N,2,4,6-Pentamethylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443204
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11443204
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10561.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13021-15-3
Summenformel C11H17N
Molekulargewicht (g/mol) 163.264
MDL-Nummer MFCD00010596
InChI-Schlüssel JZBZLRKFJWQZHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,2,4,6-pentamethylbenzenamine, 2-dimethylamino mesitylene, n,n-dimethylmesidine, benzenamine,n,n,2,4,6-pentamethyl, 2-dimethylaminomesitylene, dimethylaminomesitylen, pubchem3219, acmc-209bhq, n,n-2,4,6-pentamethylaniline, 2,4,6,n,n-pentamethylbenzenamine
PubChem CID 139365
IUPAC-Name N,N,2,4,6-Pentamethylanilin
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)N(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,2,4,6-Pentamethylaniline
Dichte 0.907
Siedepunkt 213°C to 215°C
Flammpunkt 78°C (174°F)
Brechungsindex 1.521
Menge 25 g
Formelmasse 163.27
Reinheit (%) 98%