Learn More
N,N’-Bis(1,4-benzodioxane-2-carbonyl)piperazine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H22N2O6/c25-21(19-13-27-15-5-1-3-7-17(15)29-19)23-9-11-24(12-10-23)22(26)20-14-28-16-6-2-4-8-18(16)30-20/h1-8,19-20H,9-14H2 |
| Formelmasse | 410.1478 |