Learn More
N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropan-1,3-diamin-Dihydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropan-1,3-diamin-Dihydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| CAS | 63434-11-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C25 H38 N2 O4 . 2 Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Verapamil Hydrochloride Imp. A (EP), Verapamil Imp. A (EP), N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. A (EP) as Dihydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity A as Dihydrochloride, Verapamil Impurity A as Dihydrochloride |
| SMILES | Cl.Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCN(C)CCc2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 503.51 |
| Menge | 25 mg |
| Mehr anzeigen |