Learn More
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461088
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15461088 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15461088 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54950.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
CAS 4741-99-5
Dichte 0.96
Siedepunkt 142°C to 145°C
Flammpunkt 100°C (212°F)
Summenformel C7H20N4
Strukturformel H2NCH2CH2NH(CH2)3NHCH2CH2NH2
Brechungsindex 1.494
MDL-Nummer MFCD00008174
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1742732
Synonym n,n'-bis 2-aminoethyl-1,3-propanediamine, 1,4,8,11-tetraazaundecane, 2,3,2-tetramine, n,n'-bis 2-aminoethyl propane-1,3-diamine, 1,4,8,11-tetrazaundecane, ethylenetrimethyleneethylenetetramine, 1,3-propanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, 1,9-diamino-3,7-diazanonane, n1,n1'-propane-1,3-diyl bis ethane-1,2-diamine, 3,7-diazanonane-1,9-diamine
InChI-Schlüssel UWMHHZFHBCYGCV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CNCCN)CNCCN
IUPAC-Name N,N'-Bis(2-aminoethyl)propan-1,3-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 160.265
PubChem CID 78479
ChEBI CHEBI:30348
Formelmasse 160.26
Reinheit (%) 97%