Learn More
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)ethylendiamin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348347 1 g 1 Gramm
11338347 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 032312.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3197-06-6 | C6H16N2O2 | 148.21 g/mol
It is employed as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3197-06-6
Summenformel C6H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.21
MDL-Nummer MFCD00014822
InChI-Schlüssel CYOIAXUAIXVWMU-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Dichte 1.069 g/mL
Siedepunkt 174°C to 178°C (3 to 4 mmHg)
Geruch Amine-like
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Synonym n,n-bis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, 2,2'-2-aminoethyl azanediyl diethanol, ethanol, 2,2'-2-aminoethyl imino bis, 2,2'-2-aminoethyl imino bisethanol, 2-2-aminoethyl 2-hydroxyethyl amino ethanol, 2-2-aminoethyl 2-hydroxyethyl amino ethan-1-ol, aminoethyldiethanolamine, aminoethylethanolamine solution, 2,2'-2-aminoethyl imino diethanol, acmc-20a9el
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
SMILES C(CN(CCO)CCO)N
IUPAC-Name 2-[2-Aminoethyl(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
PubChem CID 98535
Formelmasse 148.21
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine