Learn More
N,N'-Bis(2-mercaptobenzoyl)hydrazid, TRC
Artikelnummer. 30345481
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30345481 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345481 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB48182550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Bis(2-mercaptobenzoyl)hydrazide
CAS 292615-41-9
Summenformel C14H12N2O2S2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H12N2O2S2/c17-13(9-5-1-3-7-11(9)19)15-16-14(18)10-6-2-4-8-12(10)20/h1-8,19-20H,(H,15,17)(H,16,18)
SMILES Sc1ccccc1C(=O)NNC(=O)c2ccccc2S
IUPAC-Name 2-Sulfanyl-N'-(2-Sulfanylbenzoyl)benzohydrazid
Molekulargewicht (g/mol) 304.39