Learn More
N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propandiamin-d24, CDN
Artikelnummer. 30328368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.05 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30328368 0.05 g 0.05 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30328368 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND61180.05G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine-D24
CAS 1219794-67-8
Summenformel C9 D24 N4
Menge 0.05 g
Synonym N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine-d24, N1,N3-Bis(3-aminopropyl-N3,N3,1,1,2,2,3,3-d8)-1,3-propanediamine-N1,N3,1,1,2,2,3,3-d8, Tripropylenetetramine-d24, 1,11-Diamino-4,8-diazaundecane-N1,N1,N11,N11,1,1,2,2,3,3,4,5,5,6,6,7,7,8,9,9,10,10,11,11-d24, Norspermine-d24
InChI-Formel InChI=1 S/C9H24N4/c10-4-1-6-12-8-3-9-13-7-2-5-11/h12-13 H,1-11H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2/hD6
SMILES [2 H]N([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N([2 H])[2 H]
IUPAC-Name N,N',N',1,1,2,2,3,3-nonadeuterio-N-[1,1,2,2,3,3-hexadeuterio-3-[deuterio-[1,1,2,2,3,3-hexadeuterio-3-(dideuterioamino)propyl]amino]propyl]propan-1,3-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 212.462
Formelmasse 212.351 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity