Learn More
N,N-Bis(methylsulfonyl)-4-nitro-2-phenoxyanilin, Mikromol™
Artikelnummer. 30463857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463857 4 x 25 mg -
30051431 25 mg 25 Milligramm
30050315 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30463857 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0378.0600254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N,N-Bis(methylsulfonyl)-4-nitro-2-phenoxyanilin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline
CAS 51765-72-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H14 N2 O7 S2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline, Nimesulide Imp. F (EP), Nimesulide Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C14H14N2O7S2/c1-24(19,20)16(25(2,21)22)13-9-8-11(15(17)18)10-14(13)23-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,1-2H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CS(=O)(=O)N(c1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)C
IUPAC-Name N-Methylsulfonyl-N-(4-nitro-2-phenoxyphenyl)methansulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 386.4
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 386,0242 g/mol