Learn More
N,N'-Bis(salicyliden)ethylenediamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421588
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11421588 500 g 500 Gramm
11401588 25 g 25 Gramm
11411588 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421588 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13885.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 94-93-9 | C16H16N2O2 | 268.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-93-9
Summenformel C16H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 268.32
MDL-Nummer MFCD00002244
InChI-Schlüssel RQHVNNWVDLRULK-XSYHWHKQSA-N
Synonym salen, salen unspecified, disalicylaldehyde ethylenediamine, disalicylidene-1,2-ethanediamine, n,n'-disalicylidene ethylenediamine, ethylenediamine, n,n'-disalicylidene, n,n'-bis salicylidene ethylenediamine, o-cresol, alpha,alpha-ethylenediiminodi, alpha,alpha'-ethylenedinitrilodi-o-cresol, disalicylalethylenediamine
PubChem CID 5464119
IUPAC-Name (6Z)-6-[[2-[[(E)-(6-Oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methyl]amino]ethylamino]methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMILES O=C1C=CC=C\C1=C\NCCN\C=C1\C=CC=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine
Schmelzpunkt 129°C to 131°C
Menge 500 g
Beilstein 535296
Merck Index 14,8322
Formelmasse 268.32
Reinheit (%) 98%