Learn More
N,N'-Bis(salicyliden)ethylendiamin, TRC
Artikelnummer. 30335884
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30335884 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335884 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB5853155G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine
CAS 94-93-9
Summenformel C16H16N2O2
Menge 5 g
Synonym 2,2'-[1,2-Ethanediylbis(nitrilomethylidyne)]bisphenol, 1,2-Bis(salicylideneamino)ethane, 1,2-Bis[[(2-hydroxyphenyl)methylene]amino]ethane, 1,2-Ethanedi(salicylaldimine), N,N'-bis[(2-hydroxyphenyl)methylene]-1,2-ethanediamine, 1,6-Bis(2-hydroxyphenyl)-2,5-diazahexa-1,5-diene, Bis(salicylaldehyde)ethylenediimine, Di(salicylidene)ethylenediamine, Disalicylidene-1,2-ethanediamine, N,N'-Bis(2-hydroxybenzylidene)-1,2-ethanediamine, N,N'-Bis(2-hydroxybenzylidene)ethylenediamine, N,N'-Bis(o-hydroxybenzylidene)ethylenediamine, N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-ethanediamine, N,N'-Bis(salicylidene)ethylene-1,2-diamine, N,N'-Di(salicylidene)ethylenediamine, N,N'-Disalicylidene-1,2-diaminoethane, N,N'-Disalicylidene-1,2-ethanediamine, N,N'-Ethylenebis(salicylaldimine), N,N'-Ethylenebis(salicylideneimine), NSC 2079, Salen, Salicylaldehyde Ethylenediamine Bisimine, Salicylaldehyde Ethylenediamine Diimine, α,α'-(Ethylenedinitrilo)di-o-cresol
InChI-Formel InChI=1S/C16H16N2O2/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20/h1-8,11-12,19-20H,9-10H2/b17-11+,18-12+
SMILES OC1=C(/C=N/CC/N=C/C2=C(O)C=CC=C2)C=CC=C1
IUPAC-Name 2,2'-((1E,1'E)-(Ethan-1,2-diylbis(azaneylyliden))bis(methanylyliden))diphenol
Molekulargewicht (g/mol) 268.31
Formelmasse 268.12