Learn More
N-(n-Butyl)anilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027435
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11411217
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24180.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1126-78-9 | C10H15N | 149.237 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1126-78-9
Summenformel C10H15N
Molekulargewicht (g/mol) 149.237
MDL-Nummer MFCD00035798
InChI-Schlüssel VSHTWPWTCXQLQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, n-butyl, aniline, n-butyl, 4-phenylamino butane, n-butylbenzenamine, n-n-butyl aniline, butylaniline, n-phenyl-n-butylamine, butylphenylamine, unii-r2znj7l2um, benzamine, n-butyl
PubChem CID 14310
IUPAC-Name N-Butylanilin
SMILES CCCCNC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(n-Butyl)aniline
Dichte 0.932
Siedepunkt 240°C to 242°C
Flammpunkt 105°C (222°F)
Brechungsindex 1.532
Menge 25 g
UN-Nummer UN2738
Formelmasse 149.23
Reinheit (%) 99%