Learn More
N-(n-Butyl)phosphor-Triamid, TRC
Artikelnummer. 30132641
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132641 1 g 1 Gramm
30132402 250 mg 250 Milligramm
17914715 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132641 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6936501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25316-39-6
Summenformel C4 H14 N3 O P
Molekulargewicht (g/mol) 151.15
Synonym Phosphoric triamide, butyl- (6CI,8CI,9CI), N-Butylphosphoric triamide, N-Butylphosphoric Triamide
IUPAC-Name N-Diaminophosphorylbutan-1-Amin
SMILES CCCCNP(=O)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(n-Butyl)phosphoric Triamide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H14N3OP/c1-2-3-4-7-9(5,6)8/h2-4H2,1H3,(H5,5,6,7,8)
Formelmasse 151.0874