Learn More
N-(n-Butyl)phthalimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448646 5 g 5 Gramm
11458646 25 g 25 Gramm
11468646 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448646 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16020.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1515-72-6 | C12H13NO2 | 203.241 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1515-72-6
Summenformel C12H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.241
MDL-Nummer MFCD00039695
InChI-Schlüssel DLKDEVCJRCPTLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylphthalimide, 2-butylisoindoline-1,3-dione, n-n-butyl phthalimide, 1-phthalimidobutane, phthalimide, n-butyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-butyl, unii-5th1dkt35e, 2-butyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5th1dkt35e, 2-butylbenzo c azoline-1,3-dione
PubChem CID 73812
IUPAC-Name 2-Butylisoindol-1,3-dion
SMILES CCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(n-Butyl)phthalimide
Schmelzpunkt 32°C to 35°C
Siedepunkt 120°C to 123°C (5 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 147784
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 99%