Learn More
N-(n-Butyl)thiophosphor Triamid, TRC
Artikelnummer. 17953295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17953295 10 g 10 Gramm
17933645 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17953295 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69400010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94317-64-3
Summenformel C4H14N3PS
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
Synonym Phosphorothioic triamide, N-butyl-, Phosphorothioic triamide, butyl- (6CI,9CI), N-Butylphosphorothioic triamide, Agrotain, Agrotain DC, Agrotain Plus, ArmU, N-(n-Butyl)phosphorothioic triamide, N-(n-Butyl)thiophosphoric triamide, N-Butylthiophosphoric triamide
IUPAC-Name N-Diaminophosphinothooylbutan-1-Amin
SMILES CCCCNP(=S)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(n-Butyl)thiophosphoric Triamide
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H14N3PS/c1-2-3-4-7-8(5,6)9/h2-4H2,1H3,(H5,5,6,7,9)
Formelmasse 167.0646